AuftragsverfolgungKontakt
PCR racks | Avantor
PCR racks
96-Well-PCR-Gestell, Rot
Katalognr. RATI6114104
Anbieter:   RATIOLAB
PCR racks
Katalognr. RATI6114104
Anbieter:  RATIOLAB
PCR racks
PCR racks
96-Well-PCR-Gestell, Rot
Preis
SFr. 29.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Racks made of PP and are characterised by their very thin but uniform walls.
  • 8×12 positions, micro test plate format
  • Autoclavable
  • Available in different colors for the convenient identification of different types of samples
  • Transparent lids available in two different heights (Lids must be ordered seperately)
Work and storage rack for 0,2 ml and 0,5 ml PCR tubes, PCR strips, and PCR segments.
Technische Daten
  • Farbe:
    Rot
  • Bezeichnung:
    96-Well-PCR-Gestell
  • Seq:
    04
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RATI6114110
    Deckel, transparent, Höhe 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 29.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RATI6114111
    Deckel, transparent, Höhe 28 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 33.50