Brenner
Axial torches, low flow quartz torch with 1,4 mm ID injector tube
Catalog # VARI2010104800
Supplier: VARIAN
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Taschenlampen lassen sich leicht anzünden und bleiben an, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden. Mit gleichmäßigem und stabilem Plasma für reproduzierbare Ergebnisse.
:
:
:
:
:
Specifications
- Bezeichnung:Axial torches, low flow quartz torch with 1,4 mm ID injector tube
- Seq:02
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VARI7910051290GazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torchesLog in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VARI7910051490Transfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICPLog in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VARI8110002800Esteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OESLog in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VARI2010072900Spare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OESLog in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VARI2010083400Spare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OESLog in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice