Brenner
Axialbrenner, Quarzbrenner mit geringem Durchfluss und Injektorrohr mit 1,4 mm Innendurchmesser
Katalognr. VARI2010094800
Anbieter: VARIAN
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Taschenlampen lassen sich leicht anzünden und bleiben an, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden. Mit gleichmäßigem und stabilem Plasma für reproduzierbare Ergebnisse.
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Bezeichnung:Axialbrenner, Quarzbrenner mit geringem Durchfluss und Injektorrohr mit 1,4 mm Innendurchmesser
- Seq:03
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI7910051290GazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torchesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI7910051490Transfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICPEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI3610007300Pre-optics cone for Liberty Series axial ICP-OESEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI8110002800Esteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OESEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI2010072900Spare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OESEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI2010083400Spare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OESEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis