Fluorescence cuvettes
Standardküvette, oben offen, 3,5 ml, 10 mm, Glas
Katalognr. VARI6610008800
Anbieter: VARIAN
Direkt zu
Product Details & Documents
Fluorescence cuvettes designed for UV/visible analysis in routine applications of molecular spectroscopy.
- Longer pathlength cells for extra sensitivity in low concentration samples
Suitable for low concentration or highly corrosive samples.
Longer pathlength (20 - 50 mm) cells are suitable for extra sensitivity in low concentration samples.
Ordering information: 10 mm pathlength models are available in matched pairs.
Technische Daten
- Lichtweg:10 mm
- Volumen:3,5 ml
- Fenstermaterial:Glas
- Bezeichnung:Standardküvette, oben offen
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis