AuftragsverfolgungKontakt
Fluorescence cuvettes | Avantor
Fluorescence cuvettes
Standardküvette, oben offen, Macro, 3,5 ml, 10 mm, Infrasil® Quarz
Katalognr. VARI6618000100
Anbieter:   VARIAN
Fluorescence cuvettes
Katalognr. VARI6618000100
Anbieter:  VARIAN
Fluorescence cuvettes
Fluorescence cuvettes
Standardküvette, oben offen, Macro, 3,5 ml, 10 mm, Infrasil® Quarz
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Fluorescence cuvettes designed for UV/visible analysis in routine applications of molecular spectroscopy.
  • Longer pathlength cells for extra sensitivity in low concentration samples
Suitable for low concentration or highly corrosive samples.
Longer pathlength (20 - 50 mm) cells are suitable for extra sensitivity in low concentration samples.
Bestellinformationen: 10 mm pathlength models are available in matched pairs.
Technische Daten
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Typ:
    Macro
  • Volumen:
    3,5 ml
  • Fenstermaterial:
    Infrasil® Quarz
  • Bezeichnung:
    Standardküvette, oben offen
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI110648190
    Cell base
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI6610018900
    Magnetrührstäbe, 7×2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI7418000400
    Magnetrührstab, PTFE