Rack overlays for sample racks
Rack overlay kit for 16 mm O.D. tube rack (allows 60, 13 mm OD tubes to be used in the rack)
Katalognr. VARI6610026100
Anbieter: VARIAN
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Rack overlay kit for 16 mm O.D. tube rack (allows 60, 13 mm OD tubes to be used in the rack)
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.