AuftragsverfolgungKontakt
Rack overlays for sample racks | Avantor
Rack overlays for sample racks
Rack overlay kit for 16 mm O.D. tube rack (allows 60, 13 mm OD tubes to be used in the rack)
Katalognr. VARI6610026100
Anbieter:   VARIAN
Rack overlays for sample racks
Katalognr. VARI6610026100
Anbieter:  VARIAN
Rack overlays for sample racks
Rack overlays for sample racks
Rack overlay kit for 16 mm O.D. tube rack (allows 60, 13 mm OD tubes to be used in the rack)
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Rack overlay kit for 16 mm O.D. tube rack (allows 60, 13 mm OD tubes to be used in the rack)
  • Seq:
    01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.