AuftragsverfolgungKontakt
Fluorescence cuvettes
Küvette, Low Headspace Thermal Melt, schwarzwandig, Sub-mikro, 40 µl, 5 mm, UV-Quarz
Katalognr. VARI6610024000
Anbieter:   VARIAN
Fluorescence cuvettes
Katalognr. VARI6610024000
Anbieter:  VARIAN
Fluorescence cuvettes
Fluorescence cuvettes
Küvette, Low Headspace Thermal Melt, schwarzwandig, Sub-mikro, 40 µl, 5 mm, UV-Quarz
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fluorescence cuvettes designed for UV/visible analysis in routine applications of molecular spectroscopy.
  • Longer pathlength cells for extra sensitivity in low concentration samples
Suitable for low concentration or highly corrosive samples.
Longer pathlength (20 - 50 mm) cells are suitable for extra sensitivity in low concentration samples.
 : 10 mm pathlength models are available in matched pairs.
Technische Daten
  • Lichtweg:
    5 mm
  • Typ:
    Sub-mikro
  • Volumen:
    40 µl
  • Fenstermaterial:
    UV-Quarz
  • Bezeichnung:
    Küvette, Low Headspace Thermal Melt, schwarzwandig
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI110648190
    Cell base
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI6610018900
    Magnetrührstäbe, 7×2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI7418000400
    Magnetrührstab, PTFE