Micro cuvettes
Mikro, 135 µl, 10 mm, Quarz
Katalognr. VARI6610021100
Anbieter: VARIAN
Direkt zu
Product Details & Documents
Black walled rectangular UV quartz cuvettes self masking to match the Cary 50 specifications.
Technische Daten
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Mikro
- Volumen:135 µl
- Fenstermaterial:Quarz
- Seq:001
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI110260190Standard-Küvettenhalter (10 mm) inkl. Zellheber und ZellhöheneinstellschraubeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI210125300Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis