AuftragsverfolgungKontakt
Dissolution cuvettes | Avantor
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 227 µl, 2 mm
Katalognr. VARI6610020000
Anbieter:   VARIAN
Dissolution cuvettes
Katalognr. VARI6610020000
Anbieter:  VARIAN
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 227 µl, 2 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Technische Daten
  • Lichtweg:
    2 mm
  • Volumen:
    227 µl
  • Bezeichnung:
    Dissolution cuvette
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI110260190
    Standard-Küvettenhalter (10 mm) inkl. Zellheber und Zellhöheneinstellschraube
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI10048100
    Küvettenhalter-Basis
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI110645090
    Mikrozellenhalter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI110648190
    Cell base
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI210125300
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI6610018900
    Magnetrührstäbe, 7×2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI7418000400
    Magnetrührstab, PTFE
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.