Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 1 µl, 50 mm
Katalognr. VARI6610010000
Anbieter: VARIAN
Direkt zu
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Technische Daten
- Lichtweg:50 mm
- Volumen:1 µl
- Bezeichnung:Dissolution cuvette
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI110260190Standard-Küvettenhalter (10 mm) inkl. Zellheber und ZellhöheneinstellschraubeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI210125300Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis