BETA-ENDOSULFAN (13C9,99%) 100 UG/ML 1 * 1,2 mL
Catalog # PROOCILCLM60261.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
BETA-ENDOSULFAN (13C9,99%) 100 UG/ML 1 * 1,2 mL
Catalog # PROOCILCLM60261.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
Dimethylsulfoxid, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Supplier: Merck
N-Ethyldiisopropylamin ≥99,5% für die Peptidsynthese
Supplier: VWR Chemicals
N,N-Dimethylacetamid wasserfrei, 99,8% 1 * 1 L
Supplier: Merck
Acetonitril ≥99,5% ACS
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Glycerin (USP, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharma-Qualität 1 * 1.000 mL
Supplier: PanReac AppliChem
Ethylacetat, extra trocken über Molekularsieb 99.9%, AcroSeal®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Tetrahydrofuran ≥99,0% enthält Inhibitor, Reagenzqualität
Supplier: Honeywell Chemicals
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Supplier: Honeywell Chemicals
Diisopropylether ≥98,5% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Chloroform ≥99,8% stabilisiert ACS, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Dimethylsulfoxid, wasserfrei ≥99,8%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Glycerin ≥83,5-88,5% (w/w), rein
Supplier: Thermo Fisher Scientific
2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Supplier: VWR Chemicals