AuftragsverfolgungKontakt
Natriumalginat
Natriumalginat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. A3249.1000
Anbieter:   PanReac AppliChem
Natriumalginat
Katalognr. A3249.1000
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  9005-38-3
Natriumalginat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  9005-38-3
Preis
SFr. 259.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Alginic acid sodium salt, Algin
  • CAS Nummer:9005-38-3
  • MDL-Nummer:MFCD00081310
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg