AuftragsverfolgungKontakt
Natriumalginat | Avantor
Natriumalginat
Glass bottle for solids, 250 g
Katalognr. A3249.0250
Anbieter:   PanReac AppliChem
Natriumalginat
Katalognr. A3249.0250
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  9005-38-3
Natriumalginat
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  9005-38-3
Preis
101.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Alginic acid sodium salt, Algin
  • CAS Nummer:9005-38-3
  • MDL-Nummer:MFCD00081310
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g