AuftragsverfolgungKontakt
Digitonin | Avantor
Digitonin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. A1905.0001
Anbieter:   PanReac AppliChem
Digitonin
Katalognr. A1905.0001
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  11024-24-1
Digitonin
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  11024-24-1
Preis
519.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Digitonin
  • CAS Nummer:11024-24-1
  • Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
  • MDL-Nummer:MFCD00077729
  • Molekulargewicht:1229.312 g/mol
  • EINECS:234-255-6
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g