Methanol 99+%, reinst
Kst.-Trommel, 5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Methanol 99+%, reinst
Katalognr. ACRO177150050
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 67-56-1
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- CAS Nummer:67-56-1
- Formel:CH₃OH
- MDL-Nummer:MFCD00004595
- Molekulargewicht:32.04 g/mol
- Merck-Index:13,05984
- Siedepunkt:64,6 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–98 °C
- Dichte:0,791 g/cm³
- Blitz Pt:12 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-659-6
- UN:1230
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119433307-44
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.2 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.005 %
- Calcium (Ca):≤0.005 %
- Copper (Cu):≤0.001 ù
- Iron (Fe):≤0.002 %
- Lead (Pb):≤0.005 %
- Magnesium (Mg):≤0.005 %
- Manganese (Mn):≤0.0005 %
- Mercury (Hg):≤0.000001 %
- Nickel (Ni):≤0.0005 %
- Potassium (K):≤0.005 %
- Sodium (Na):≤0.005 %
- Insoluble matter:≤0.005 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Trommel
- VE:5 L