Cyclohexan 99.5% zur Analyse
Kst.-Trommel, 25 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan 99.5% zur Analyse
Katalognr. 176810250.
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-82-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:13,02752
- Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:6,5 °C
- Dichte:0,77 g/cm³
- Blitz Pt:–18 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
Dokumente
ACRO17681
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.05 %
- GC:≥99.5 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.005 %
- Substance darkened by H2SO4:≤10 APHA
- Calcium (Ca):≤0.5 ppm
- Copper (Cu):≤0.1 ppm
- Iron (Fe):≤0.1 ppm
- Lead (Pb):≤0.1 ppm
- Potassium (K):≤0.2 ppm
- Sodium (Na):≤1 ppm
- Zinc (Zn):≤0.1 ppm
Technische Daten
- Packung:Kst.-Trommel
- VE:25 L