Undecansäure 99%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hendecanoic acid, Undecylic acid
- CAS Nummer:112-37-8
- Formel:C₁₁H₂₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002730
- Molekulargewicht:186.29 g/mol
- Siedepunkt:228 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:28,5 °C
- Dichte:0,89 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:>110 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-964-2
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light yellow Low melting solid
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≥98.5 %
- Titration with NaOH:≥98.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:5 g



