AuftragsverfolgungKontakt
Triethylcitrat 99%
Kst.-Flasche, 250 g
  ACRO375062500
Triethylcitrat 99%
  ACRO375062500
 :  77-93-0
Triethylcitrat 99%
Triethylcitrat 99%
Kst.-Flasche, 250 g
 :  77-93-0
SFr. 30.30
1 * 250 g
 :  Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
  •  :77-93-0
  •  :C₁₂H₂₀O₇
  •  :MFCD00009201
  •  :276.29 g/mol
  •  :294 °C (760 mmHg)
  •  :–46 °C
  •  :1,136 g/cm³
  •  :151 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :201-070-7
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤50 APHA
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    250 g