AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, ready to use
9,2, ±0,02, Borat, Farblos, Plastic bottle, 1 L
  ACRO383870010
Buffer solutions, ready to use
  ACRO383870010
 :  
Buffer solutions, ready to use
9,2, ±0,02, Borat, Farblos, Plastic bottle, 1 L
 :  
SFr. 48.30
1 * 1 L
  • Traceable to NIST
  • Clear colourless solutions
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Borat
  • VE:
    1 L
  • Farbe:
    Farblos
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    9,2
  • Dichte:
    1
  • Cat. No.:
    ACRO383870010