AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, ready to use | Avantor
Buffer solutions, ready to use
9,2, ±0,02, Borat, Farblos, Plastic bottle, 500 mL
Buffer solutions, ready to use
Katalognr. ACRO383875000
CAS Nummer:  
Buffer solutions, ready to use
9,2, ±0,02, Borat, Farblos, Plastic bottle, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 34.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • Traceable to NIST
  • Clear colourless solutions
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Borat
  • VE:
    500 mL
  • Farbe:
    Farblos
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    9,2
  • Cat. No.:
    ACRO383875000
  • Dichte:
    1