AuftragsverfolgungKontakt
Methyldimethoxyacetat 98%
Methyldimethoxyacetat 98%
Glasflasche, 5 g
  ACRO414180050
Methyldimethoxyacetat 98%
  ACRO414180050
 :  89-91-8
Methyldimethoxyacetat 98%
Methyldimethoxyacetat 98%
Glasflasche, 5 g
 :  89-91-8
SFr. 42.90
1 * 5 g
 :  Methyl 2,2-dimethoxyacetate
  •  :89-91-8
  •  :C₅H₁₀O₄
  •  :MFCD00008484
  •  :134.13 g/mol
  •  :160…163 °C (760 mmHg)
  •  :1,09 g/cm³
  •  :63 °C
  •  :Kühlschrank
  •  :201-950-0
Documents
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥97.5 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 g