Buffer solution pH 4, citrate buffer
4,00, ±0,02, Citrat, Farblos, Plastic bottle, 500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 4, citrate buffer
Katalognr. ACRO258585000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Plastic bottle
- pH-Puffertyp:Citrat
- VE:500 mL
- Farbe:Farblos
- pH Genauigkeit:±0,02
- pH-Wert:4,00