Morpholin 99+%, reinst
Glasflasche, 5 mL
- :110-91-8
- :C₄H₉NO
- :MFCD00005972
- :87.12 g/mol
- :12,06362
- :126…130 °C (760 mmHg)
- :–5 °C
- :0,99 g/cm³
- :32 °C
- :Raumtemperatur
- :203-815-1
- :2054
- :8,I
Dokumente
ACRO15868
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤20 APHA
- Insoluble matter:≤0.01 %
- Packung:Glasflasche
- VE:5 mL