2-Propanol 99.5+%
Kst.-Trommel, 10 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
- CAS Nummer:67-63-0
- Formel:(CH₃)₂CHOH
- MDL-Nummer:MFCD00011674
- Molekulargewicht:60.1 g/mol
- Merck-Index:13,05228
- Siedepunkt:82 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–89,5 °C
- Dichte:0,785 g/cm³
- Blitz Pt:12 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-661-7
- UN:1219
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119457558-25
Dokumente
ACRO14932
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.2 % (K.F.)
- GC:≥99.50 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.005 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Trommel
- VE:10 L