AuftragsverfolgungKontakt
Tridecansäure 97%
Tridecansäure 97%
Glasflasche, 50 g
Katalognr. ACRO139520500
Reizend
Tridecansäure 97%
Katalognr. ACRO139520500
CAS Nummer:  638-53-9
Tridecansäure 97%
Tridecansäure 97%
Glasflasche, 50 g
CAS Nummer:  638-53-9
Preis
SFr. 291.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyme:  n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
  • CAS Nummer:638-53-9
  • Formel:C₁₃H₂₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002741
  • Molekulargewicht:214.35 g/mol
  • Siedepunkt:236 °C (100 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:40…45 °C
  • Dichte:1,025 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:113 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:211-341-1
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    40 to 45 °C
  • Titration with NaOH:
    ≥96.0 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..