AuftragsverfolgungKontakt
(R)-(-)-Mandelsäure 99% | Avantor
(R)-(-)-Mandelsäure 99%
Glasflasche, 5 g
Katalognr. ACRO125320050
Ätzend
(R)-(-)-Mandelsäure 99%
Katalognr. ACRO125320050
CAS Nummer:  611-71-2
(R)-(-)-Mandelsäure 99%
(R)-(-)-Mandelsäure 99%
Glasflasche, 5 g
CAS Nummer:  611-71-2
Preis
SFr. 34.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
  • CAS Nummer:611-71-2
  • Formel:C₈H₈O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00064251
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Siedepunkt:322 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:130…135 °C
  • Dichte:1,341 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:>190 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:210-276-6
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to light yellow to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    130 to 135 °C
  • Water:
    ≤1 % (K.F.)
  • Sulfated ash:
    ≤0.2 %
  • Specific optical rotation:
    -152° to -158° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)
  • Titration with NaOH:
    ≥98.5 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 g