5-Bromphthalid 98%
Glasflasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
5-Bromphthalid 98%
Katalognr. ACRO373331000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 64169-34-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
- CAS Nummer:64169-34-2
- Formel:C₈H₅BrO₂
- MDL-Nummer:MFCD01797360
- Molekulargewicht:213.03 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:162…166 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:447-190-5
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Light yellow to beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:162 to 166 °C
- HPLC:≥97.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:100 g



