AuftragsverfolgungKontakt
Dip slides
Dip slides
Plate Count/VRBG, 10
Codice catalogo OXOIGFD06A
Nome del fornitore:   THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Dip slides
Codice catalogo OXOIGFD06A
Nome del fornitore:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Numero CAS:  
Dip slides
Plate Count/VRBG, 10
Numero CAS:  
Price
SFr. 26.80
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Simple and safe for an unskilled operator to use, these dip slides are coated on both sides with a solid culture medium with the opportunity for different media to be carried on each side, making the process time- and cost-effective. This sterile dip slide can be inoculated in the ward or doctor’s surgery and then returned to its plastic container for easy transport back to the laboratory.
  • Make colony counting for the bacterial assessment simple
Documents
Specifiche
Specifiche
  • VE:
    10
  • Bezeichnung:
    Plate Count/VRBG
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..