AuftragsverfolgungKontakt
Inclusion bodies solubilisation buffer | Avantor
Inclusion bodies solubilisation buffer
IBS-HP™ buffer, 1 KIT
Katalognr. 786-183HP
Anbieter:   G-Biosciences
Inclusion bodies solubilisation buffer
Katalognr. 786-183HP
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  
Inclusion bodies solubilisation buffer
Inclusion bodies solubilisation buffer
IBS-HP™ buffer, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 293.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
The IBS™ buffer is specifically developed for solubilisation of inclusion bodies.
IBS-HP™ Buffer is for the solubilisation of inclusion bodies containing highly hydrophobic proteins.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    IBS-HP™ buffer
Technische Daten