AuftragsverfolgungKontakt
Concentrator | Avantor
Concentrator
Konzentrator, Pulver, zur Verwendung mit Tube-O-DIALYZER™, 150 g
Katalognr. 786-144
Anbieter:   G-Biosciences
Concentrator
Katalognr. 786-144
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  
Concentrator
Konzentrator, Pulver, zur Verwendung mit Tube-O-DIALYZER™, 150 g
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 159.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 150 g
Product Details & Documents
The concentrator is a high molecular weight polymer which will not migrate across the dialysis membrane. The concentrator is placed against the dialysis membrane of the Tube-O-DIALYZER™, where it rapidly absorbs water from the sample and reduces the sample volume. The concentrator can be used with dialysis bags and other dialysis devices.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    150 g
  • Bezeichnung:
    Konzentrator, Pulver, zur Verwendung mit Tube-O-DIALYZER™