Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Western ReProbe™ PLUS | Avantor

Western ReProbe™ PLUS

Western ReProbe™ PLUS, 500 mL
Katalognr. 786-307
Anbieter:   G-Biosciences
Western ReProbe™ PLUS
Katalognr. 786-307
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  
Western ReProbe™ PLUS
Western ReProbe™ PLUS

Western ReProbe™ PLUS, 500 mL

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 207.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents

Western ReProbe™ PLUS allows for the removal of stubborn, high affinity antibodies from membrane bound proteins without destroying the antigenic binding affinity. The membrane bound protein is retained on the membrane and the matching antibodies are washed away. Once the antigen-antibody bonds are broken, the membrane bound protein is free to accept new antibodies.

  • Simply protocol - no boiling, denaturants or SDS required
  • Remove high affinity antibodies
  • Repeated analysis of Western blots with multiple probes
  • Re-analysis and correction of unsatisfactory Western blots
  • Conservation of hard-to-obtain test samples and reagents
  • Time saved in not re-running gels and transfer processes

Western ReProbe™ PLUS is not recommended for stripping colour producing Western blots that use substrates such as TMB, chloronapthol and DAB.

Lieferinformationen: Each 100 ml of Western ReProbe™ PLUS is sufficient for 25 to 30 standard size (7,5×8,5 cm) Western blots.

Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Western ReProbe™ PLUS

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..