Dry buffer packs, JAW™
Phosphate buffered saline packs, JAW™, 1X, 1 l/pack, 2,7 mM potassium chloride, 137 mM sodium chloride and 10 mM phosphate buffer, 7,3 - 7,5, 20
Anbieter: G-Biosciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Premixed buffer powders that simply require adding water to generate a ready-to-use buffer.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- VE:20
- Bezeichnung:Phosphate buffered saline packs, JAW™, 1X, 1 l/pack
- pH-Wert:7,3 - 7,5
- Inhalt:2,7 mM potassium chloride, 137 mM sodium chloride and 10 mM phosphate buffer
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.