VWR®, Rohrrotator
Product 444-1343 is similar to 444-0500 but manufacturer and specifications may vary.
Product Details & Documents
Durch das einzigartige Rotatordesign ist diese Einheit für eine breite Palette von Mischanwendungen in der Biochemie, Molekularbiologie und Histochemie geeignet. Die Drehspießanordnungen ermöglichen das Mischen der Röhrchen in vertikaler, horizontaler oder jeder beliebigen Position dazwischen. Daher ist ein schonendes Mischen in horizontaler Position für Anwendungen wie die Hybridisierung problemlos möglich. Alternativ erzeugt die Rotation bei vertikal positionierten Röhrchen eine Taumelbewegung, die zum Mischen von Proben in Blutröhrchen geeignet ist. Die beiden Hälften des Drehspießes können unabhängig voneinander eingestellt werden, um die Vielseitigkeit zu erhöhen und das Mischen zu optimieren.
- Einstellbarer Mischwinkel durch einfaches Drehen der Platte – kein Werkzeug erforderlich
- Kann bei 4 bis 65 °C im Kühlraum oder Inkubator verwendet werden
- Rotisserie-Baugruppen für verschiedene Rohrgrößen erhältlich
- Formgehäuse und Drehspießplatten sind leicht zu reinigen
- Leichtgewichtige Einheit mit kleiner Stellfläche für einfaches Manövrieren und Transportieren
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Der Röhrchenrotator wird mit einer Drehspießeinheit für 36×1,5/2,0 ml Mikroröhrchen geliefert; andere Drehspießeinheiten müssen separat bestellt werden.
Packaging:
Caution:
Services:
Documents
444-0500
Images 360
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Product Literature
Technische Daten
- Bezeichnung:Avantor Rotator, EU-Stecker
- Seq:01
- Cat. No.:444-0500
- Modell:Röhrchenrotator
- B×T×H:239×127×153 mm
- Winkel:Frei einstellbare Platten von horizontal nach vertikal
- Kapazität:36×1,5/2,0-ml-Röhrchen oder 10×10 /15-ml-und 16×5/7-ml-Röhrchen oder 6×50-ml-Röhrchen
- Schüttelbewegung:Rotierend
- Max. load:0,8 kg
- Betriebstemperatur:4...65 °C
- Gewicht:2 kg
- Drehzahl:20 min⁻¹ (fixiert)
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0503Ersatz-Rotationselement für 36 Reaktionsgefäße à 1,5/2,0 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 64.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0504Rotationselement für 10x10/15 und 16x5/7 ml RöhrchenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 65.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis