Kreisschüttler, VXR basic Vibrax®
VXR basic Vibrax Kreisschüttler, CH-Stecker
Katalognr. 444-0511
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Kleiner optoelektronisch geregelter Schüttler mit großem Drehzahlbereich. Hohe Gleichmäßigkeit der kreisenden Schüttelbewegung auch bei niedriger Drehzahl.
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Auswahl an auswechselbaren Aufsätzen
- Geeignet für die Verwendung bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Zertifizierung: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformationen: Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte benötigtes Zubehör separat bestellen.
Technische Daten
- Bezeichnung:VXR basic Vibrax Kreisschüttler, CH-Stecker
- Cat. No.:444-0511
- Modell:VXR basic Vibrax
- Orbit:4 mm
- B×T×H:157×247×130 mm
- Schüttelbewegung:Kreisend
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:35/13,2 W
- Max. load:2 kg
- Gewicht:6,1 kg
- Drehzahl:0–2200 min⁻¹
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-2743ReagenzglaseinsatzAufsatz für Eppendorf Reaktionsgefäße oder Reagenzgläser, 70 Bohrungen à 10 mm ØEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 236.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-2302Reagenzglas-AufsatzBis zu 36 Reagenzgläser und Zentrifugenröhrchen, Ø bis 16 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 636.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-2301Einhand-Aufsatz (135×130 mm)Zum Schütteln handgehaltener Einzelgefäße, 1–250 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 157.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-2303Schalen-Aufsatz (410×210 mm)Kulturflaschen und PetrischalenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 450.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-2747Basis HalterungHalterung für ReagenzglaseinsätzeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 236.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-2745ReagenzglaseinsatzHalterung für Reagenzgläser, 32 Bohrungen Ø 16 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 181.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-2746ReagenzglaseinsatzHalterung für Reagenzgläser, 18 Bohrungen Ø 20 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 181.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-2308Universal-AufsatzSchnelles und sicheres Spannen von max. 2 Erlenmeyerkolben à 500 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’080.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-2744ReagenzglaseinsatzHalterung für Reagenzgläser, 41 Bohrungen Ø 12 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 236.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.