AuftragsverfolgungKontakt
Aceton, BAKER, J.T.Baker®
200 L
Katalognr. 8003.9200ST
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   Avantor
Aceton, BAKER, J.T.Baker®
Katalognr. 8003.9200ST
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  67-64-1
Aceton, BAKER, J.T.Baker®
Aceton, BAKER, J.T.Baker®
200 L
CAS Nummer:  67-64-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 L
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS Nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008765
  • Molekulargewicht:58.08 g/mol
  • Merck-Index:13,00067
  • Siedepunkt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–95,4 °C
  • Dichte:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:<–20 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119471330-49
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Acidity or Alkalinity:
    passes test
  • Appearance of solution:
    passes test
  • Identification:
    passes test
  • Matter Insoluble in Water:
    passes test
  • Reducing Substances:
    passes test
  • Relative Density:
    0.790-0.793
  • Residue on Evaporation:
    max. 50 ppm
  • Water (H2O):
    max. 3 g/l
  • Additional Specification(s)::
    -
  • Assay (by GC):
    min. 99,0 %
  • Related Substances::
    -
  • Benzene:
    max. 2 ppm (v/v)
  • Methanol (CH3OH):
    max. 0,05 % (v/v)
  • Other Impurities:
    passes test
  • 2-Propanol (CH3CHOHCH3):
    max. 0,05 % (v/v)
Technische Daten
  • VE:
    200 L
  • Cat. No.:
    8003.9200ST
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Technische Daten