Aceton, BAKER, J.T.Baker®
Kunststoffkanister, 10 L
Anbieter: Avantor
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- CAS Nummer:67-64-1
- Formel:CH₃COCH₃
- MDL-Nummer:MFCD00008765
- Molekulargewicht:58.08 g/mol
- Merck-Index:13,00067
- Siedepunkt:56,2 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–95,4 °C
- Dichte:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:<–20 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119471330-49
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Acidity or Alkalinity:passes test
- Appearance of solution:passes test
- Identification:passes test
- Matter Insoluble in Water:passes test
- Reducing Substances:passes test
- Relative Density:0.790-0.793
- Residue on Evaporation:max. 50 ppm
- Water (H2O):max. 3 g/l
- Additional Specification(s)::-
- Assay (by GC):min. 99,0 %
- Related Substances::-
- Benzene:max. 2 ppm (v/v)
- Methanol (CH3OH):max. 0,05 % (v/v)
- Other Impurities:passes test
- 2-Propanol (CH3CHOHCH3):max. 0,05 % (v/v)
Technische Daten
- Packung:Kunststoffkanister
- VE:10 L
- Cat. No.:8003.9010
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt