J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 11,00, Borat, 1
Anbieter: Avantor
Direkt zu
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
- Traceable to NIST
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummersds_BAKR4795 sds_BAKR4796 sds_BAKR4851 SDS_DE_CH_BAKR4795 SDS_DE_CH_BAKR4796
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
spec_BAKR4795.pdf spec_BAKR4796.pdf
Produktspezifikation
Technische Daten
Technische Daten
- pH-Puffertyp:Borat
- VE:1
- Bezeichnung:DILUT-IT™ concentrate
- pH-Wert:11,00