AuftragsverfolgungKontakt
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate | Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 5,00, ±0,02, Citrat, 20 °C, 1
Katalognr. 4853.
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Katalognr. 4853.
Anbieter:  
CAS Nummer:  
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 5,00, ±0,02, Citrat, 20 °C, 1
CAS Nummer:  
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Pufferlösung (Citronensäure/Natriumhydroxid) rückführbar auf SRM von NIST und PTB pH 5.00 (20°C) CertiPUR® 1 * 1 L Katalognr.1.09436.1000
Product 1.09436.1000 is similar to 4853. but manufacturer and specifications may vary.
Pufferlösung (Citronensäure/Natriumhydroxid) rückführbar auf SRM von NIST und PTB pH 5.00 (20°C) CertiPUR® 1 * 1 L Katalognr.1.09436.1000
Product 1.09436.1000 is similar to 4853. but manufacturer and specifications may vary.
Puffer-Konzentrat (Citrat/Natronlauge) rückführbar auf SRM von NIST und PTB for 500 ml buffer solution, pH 5.00 ± 0 .02 (20°C) Titrisol® 1 * 1 Ampull Katalognr.1.09885.0001
Product 1.09885.0001 is similar to 4853. but manufacturer and specifications may vary.
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
Technische Daten
Technische Daten
  • pH-Puffertyp:
    Citrat
  • VE:
    1
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Bezeichnung:
    DILUT-IT™ concentrate
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    5,00