AuftragsverfolgungKontakt
Coagulation tubes, BD Vacutainer® | Avantor
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Blood Collection tube, BD Vacutainer®, Kunststoff, BD Hemogard™, Sodium citrate (0,109 M), 75 mm, 13 mm, Hellblau, 2,7 ml
Katalognr. BDAM363048
Anbieter:   BD Medical
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Katalognr. BDAM363048
Anbieter:  BD Medical
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Blood Collection tube, BD Vacutainer®, Kunststoff, BD Hemogard™, Sodium citrate (0,109 M), 75 mm, 13 mm, Hellblau, 2,7 ml
Preis
SFr. 649.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PET/PP or glass.
  • With buffered citrate
  • With paper lable
  • Hemogard™ closure
Citrate tubes
Technische Daten
  • Verschlussart:
    BD Hemogard™
  • Ø:
    13 mm
  • Volumen:
    2,7 ml
  • Bezeichnung:
    Blood Collection tube, BD Vacutainer®
  • Länge:
    75 mm
  • Material:
    Kunststoff
  • Verschluss-Farbe:
    Hellblau
  • Additiv:
    Sodium citrate (0,109 M)