Flaschenträger
Flaschenträger, Rot, Bis zu sechs Flaschen, 95 mm
Katalognr. KART395
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, coloured.
- Ergonomic design of the handle
- Can be easily stacked
- Very good chemical and temperature resistance
Designed to carry 6 and 4 bottles, with maximum diameter up to 90 mm and 110 mm respectively.
Technische Daten
- Für:Bis zu sechs Flaschen
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Flaschenträger
- Gefäß max. Ø:95 mm