Trichter, Pulver
80 mm
N° de catalogue WITG5.790.004
Fournisseur: witeg Labortechnik
Aller à
Product Details & Documents
Pulvertrichter, aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, mit kurzem Stamm.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications
- Trichter A-Ø:80 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.