AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter nach Squibb | Avantor
Scheidetrichter nach Squibb
, 250 ml, 29/32 NS
Katalognr. WITG2.649.125
Anbieter:   witeg Labortechnik
Scheidetrichter nach Squibb
Katalognr. WITG2.649.125
Anbieter:  witeg Labortechnik
Scheidetrichter nach Squibb
Scheidetrichter nach Squibb
, 250 ml, 29/32 NS
Preis
109.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Scheidetrichter, Squibb, aus Borosilikatglas 3.3, Absperrhahn mit ökonomischem PTFE-Nadelventil.
  • Leicht ablesbare Graduierungen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    250 ml