Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kühler, Davies | Avantor
Kühler, Davies
250 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
Katalognr. WITG1.739.253
Anbieter:   witeg Labortechnik
Kühler, Davies
Katalognr. WITG1.739.253
Anbieter:  witeg Labortechnik
Kühler, Davies
Kühler, Davies
250 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
Preis
SFr. 199.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zum Kondensieren von Dämpfen. Mit doppelter Kühlfläche. Wasseranschluss mit zwei Glasoliven.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Kern:
    19/26 NS
  • Mantellänge:
    250 mm
  • Hülse:
    19/26 NS