Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kühler, Davies
Kühler, Davies
160 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
Catalog # WITG1.739.163
Supplier:   witeg Labortechnik
Kühler, Davies
Catalog # WITG1.739.163
Supplier:  witeg Labortechnik
Kühler, Davies
Kühler, Davies
160 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
Price
SFr. 178.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zum Kondensieren von Dämpfen. Mit doppelter Kühlfläche. Wasseranschluss mit zwei Glasoliven.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Kern:
    19/26 NS
  • Mantellänge:
    160 mm
  • Hülse:
    19/26 NS
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.