AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Erweiterung | Avantor
Adapter, Erweiterung
Expansion, 10/19 NS, 14/23 NS
Katalognr. WITG0.510.000
Anbieter:   witeg Labortechnik
Adapter, Erweiterung
Katalognr. WITG0.510.000
Anbieter:  witeg Labortechnik
Adapter, Erweiterung
Adapter, Erweiterung
Expansion, 10/19 NS, 14/23 NS
Preis
SFr. 28.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Erweiterungsadapter.
Zertifizierung: Gemäß DIN 12257
Technische Daten
  • Kern:
    10/19 NS
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Typ:
    Expansion
  • Seq:
    01