AuftragsverfolgungKontakt
Cover glasses, square
24×24 mm, 0,13 - 0,16 mm, #1, Borosilikatglas
  HECH40990121
Cover glasses, square
  HECH40990121
Cover glasses, square
Cover glasses, square
24×24 mm, 0,13 - 0,16 mm, #1, Borosilikatglas
SFr. 49.80
1 * 1.000 ST
Borosilicate glass coverslips for histology and microscopy.
  • Nr.:
    #1
  • L×B:
    24×24 mm
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Stärke:
    0,13 - 0,16 mm