VWR®, Becher, Einweg
600 ml, 124 mm, 107 mm, 25 - 600 ml
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Erhabene Graduierung
- Rippen zum leichten Stapeln
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Mit Ausguss
Hochwertige, kostengünstige Becher für die tägliche Arbeit. Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch.
Caution: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCoC PP Disposable Beakers.pdf
Conformity declaration
CoC VWR® Disposable Beakers, PP CoC VWR® PP, Disposable Beakers coc_VWRI213-3915_022625 COC_VWRI213-3915_032723 CoC_VWRI213-3916_031821
More
VWRI213-3922_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Ext.Ø:107 mm
- Graduierungsbereich:25 - 600 ml
- Kapazität:600 ml
- Höhe:124 mm
- Seq:09