Spitzkolben, mit Normschliff
50 ml, 19/26 NS, 125 mm, 48 mm
Katalognr. 212-0603
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ideal für Semi-Mikro-Destillationen. Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Technische Daten
- Ext.Ø:48 mm
- Hülse:19/26 NS
- Kapazität:50 ml
- Höhe:125 mm