Microcarrier spinner flasks
500 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 2, 110×180 mm
Katalognr. BELC1965-02500
Marketsource
Anbieter: BELLCO GLASS
Direkt zu
Product Details & Documents
Spinner flasks promotes the optimal growth of suspension and microcarrier culture.
- Impeller height adjusts through compression fitting
- Indented bottom (up to 1 L) prevents accumulation of microcarrier beads under impeller
Technische Daten
- Ø×H:110×180 mm
- Kapazität:500 ml
- Seq:04
- Hals:Centre neck 100 mm, side arm 45 mm
- Anzahl Seitenarme:2
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätAnzahl SeitenarmeVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-13000Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms3000 ml2Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 329.61
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätAnzahl SeitenarmeVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-20500Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms500 ml2Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 144.22
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-30100Impeller assembly, for 100, 250 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 52.89
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-30500Impeller assembly, for 500 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 67.04
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-31000Impeller assembly, for 1000, 3000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 115.62
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-38000Impeller assembly, for 6000, 8000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 200.81
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätAnzahl SeitenarmeVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-10100Spinner Flask with caps (32 mm) for side arms100 ml2Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 123.92
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätAnzahl SeitenarmeVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-10250Spinner Flask with caps (32 mm) for side arms250 ml2Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätAnzahl SeitenarmeVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-10500Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms500 ml2Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 144.22
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätAnzahl SeitenarmeVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-11000Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms1000 ml2Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-90070Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 83.66
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-90100Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 84.54
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-99100Cap assembly, for 6000 - 36000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 84.54
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELCA523-208Screw cap with hole, PP, blue, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasksEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELCA523-209Silicone liner with hole, white, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasksEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..