AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
SilOil, −20...+195* °C, >240 °C, 20 mm²/s, 10 L
  HUBE6162
 :   HUBER
Badflüssigkeiten
  HUBE6162
 :  HUBER
 :  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
SilOil, −20...+195* °C, >240 °C, 20 mm²/s, 10 L
 :  
SFr. 1’390.00
1 * 10 L
Thermoflüssigkeiten mit einem breiten Betriebstemperaturbereich und guten thermodynamisch Eigenschaften für den Einsatz in Umwälzpumpen und Heizsystemen, für die Wasser nicht geeignet ist.
Alle Viskositätswerte sind dynamische Viskositäten, gemessen bei 25 °C, mit Ausnahme von DW-Therm®, das bei 20 °C gemessen wurde.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution: * –20...+235 °C für geschlossene Systemanwendungen
Biozide sicher verwenden. Lesen Sie stets vor der Verwendung die Angaben und Produktinformationen auf dem Etikett
  • VE:
    10 L
  • Flammpunkt:
    >240 °C
  • Temperaturbereich:
    −20...+195* °C
  • Typ:
    SilOil
  • Viskosität:
    20 mm²/s